Learn More
N-(2-cianoetil)-1-metil-4-nitro-1H-pirrol-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Cyanoethyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxamide |
| CAS | 3185-95-3 |
| Fórmula molecular | C9H10N4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4O3/c1-12-6-7(13(15)16)5-8(12)9(14)11-4-2-3-10/h5-6H,2,4H2,1H3,(H,11,14) |
| SMILES | Cn1cc(cc1C(=O)NCCC#N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-cianoetil)-1-metil-4-nitropirrol-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 222.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0753 |