Learn More
N-(2-Ciano-3-hidroxi-2-propenil)formamida Sal Monosódica, TRC
Código de producto. 30358983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358983 100 mg
30354078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC981290100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106030-08-4
Fórmula molecular C5H5N2NaO2
Peso molecular (g/mol) 148.1
Sinónimo Formamide, N-(2-cyano-3-hydroxy-2-propen-1-yl)-, sodium salt (1:1) (ACI), Formamide, N-(2-cyano-3-hydroxy-2-propenyl)-, monosodium salt (9CI), N-(2-Cyano-3-hydroxy-2-propen-1-yl)formamide monosodium salt, Sodium 2-cyano-3-formamidoprop-1-en-1-olate
Nombre IUPAC sodio; 2-ciano-3-formamidoprop-1-en-1-olato
SMILES [Na+].[O-]C=C(CNC=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Cyano-3-hydroxy-2-propenyl)formamide Monosodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2.Na/c6-1-5(3-8)2-7-4-9;/h3-4,8H,2H2,(H,7,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0249