Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[2-ciano-1-(ciclobutilmetil)-2-hidroxietil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Cyano-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxyethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 394735-20-7 |
| Fórmula molecular | C13H22N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [2-Cyano-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxyethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-10(11(16)8-14)7-9-5-4-6-9/h9-11,16H,4-7H2,1-3H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCC1)C(O)C#N |
| Nombre IUPAC | N-(1-ciano-3-ciclobutil-1-hidroxipropan-2-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.163 |