Learn More
Éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-N-pentanoil-D-valina, Mikromol™
Código de producto. 30052475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052475 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052475 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.340100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-N-pentanoil-D-valina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
CAS 137863-96-8
Nombres de analitos o componentes N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H30 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-, methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30N2O3/c1-5-6-11-23(28)27(24(18(2)3)25(29)30-4)17-19-12-14-20(15-13-19)22-10-8-7-9-21(22)16-26/h7-10,12-15,18,24H,5-6,11,17H2,1-4H3/t24-/m1/s1
SMILES CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)[C@H](C(C)C)C(=O)OC
Nombre IUPAC (2R)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metil-pentanoil-amino]-3-metil-butanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 406.52
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2256 g/mol