Learn More
N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-N-(1-oxopentil)-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine |
| CAS | 443093-86-5 |
| Fórmula molecular | C24H28N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(2′-Cyano[1,1′-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine,(S)-2-[N-[(2-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]pentanamido]-3-methylbutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O3/c1-4-5-10-22(27)26(23(17(2)3)24(28)29)16-18-11-13-19(14-12-18)21-9-7-6-8-20(21)15-25/h6-9,11-14,17,23H,4-5,10,16H2,1-3H3,(H,28,29)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | N#CC1=C(C2=CC=C(C=C2)CN(C(CCCC)=O)[C@H](C(O)=O)C(C)C)C=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | N-((2'-ciano-[1,1'-bifenil]-4-il)metil)-N-pentanoil-L-valina |
| Peso molecular (g/mol) | 392.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.21 |