Learn More
Éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-N-(1-oxopentil)-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine Methyl Ester |
| CAS | 137863-90-2 |
| Fórmula molecular | C25 H30 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-, methyl ester, N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-L-valine methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N2O3/c1-5-6-11-23(28)27(24(18(2)3)25(29)30-4)17-19-12-14-20(15-13-19)22-10-8-7-9-21(22)16-26/h7-10,12-15,18,24H,5-6,11,17H2,1-4H3/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)[C@@H](C(C)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metil-pentanoilamino]-3-metilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 406.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2256 |