Learn More
N-[(2'-Ciano[1,1'-bifenilo]-4-il)metil]-L-valina clorhidrato de éster metilo, TRC
Código de producto. 30135481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135481 10 g 10 g
30007661 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC96234010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482577-59-3
Fórmula molecular C20 H22 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 358.86
Sinónimo L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC metilo (2S)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-metilbutanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1448