Learn More
Clorhidrato de éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-L-valina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-L-valina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 482577-59-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-metilbutanoato de metilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |