Learn More
Clorhidrato de éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-L-valina, Mikromol™
Código de producto. 30050757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050757 25 mg 25 miligramos
30051196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050757 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-L-valina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 482577-59-3
Nombres de analitos o componentes N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-metilbutanoato de metilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 358.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1448 g/mol