Learn More
Éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-D-valina, Mikromol™
Código de producto. 30049308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049308 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049308 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.370100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de N-[(2'-ciano[1,1'-bifenil]-4-il)metil]-D-valina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester
CAS 137863-97-9
Nombres de analitos o componentes N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O2/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3/t19-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-metilbutanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 322.4009
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1681 g/mol