Learn More
N-[(2-Cloropiridin-4-il)metil]-N-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10184004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10184004 250 mg 250 miligramos
10165943 1 g 1 g
10194004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184004 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53646CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 748187-76-0
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD06654462
Clave InChI NIBLXLUVASMQFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794168
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridin-4-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2-Chloropyridin-4-yl)methyl]-N-methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-2-chloropyridin-4-yl methyl-n-methylamine, 2-chloropyridin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-chloropyridin-4-yl-n-methylmethanamine, 2-chloro-4-methylamino methyl pyridine, 4-pyridinemethanamine,2-chloro-n-methyl, 2-chloro 4-pyridyl methyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro-n-methyl, 2-chloro-n-methyl-4-pyridinemethanamine, 2-chloro-pyridin-4-ylmethyl-methyl-amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 97%