Learn More
Clorhidrato de N-(2-cloropropil)morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 100859-99-2 |
| Fórmula molecular | C7H15Cl2NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-(2-cloropropil)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0531 |