Learn More
N-(2-cloroprop-2-en-1-il)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloroprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| CAS | 1179031-47-0 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2 |
| SMILES | ClC(=C)CNC1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloroprop-2-enil)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0815 |