Learn More
N-(2-Clorofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357565 100 g 100 g
11337565 5 g 5 g
11347565 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05711.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5344-82-1
Fórmula molecular C7H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 186.657
Número MDL MFCD00004934
Clave InChI YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
PubChem CID 737139
Nombre IUPAC (2-clorofenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 776946
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.66
Porcentaje de pureza 98%