Learn More
N-(2-Clorofenil)maleimida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15529673 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15529673 1 g 1 g
15575236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15529673 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 457330010
 Artículo restringido
En stock
CAS 1203-24-3
Fórmula molecular C10H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 207.62
Clave InChI KPQOXMCRYWDRSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chlorophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chlorophenyl maleimide, o-chphm, o-chlorophenylmaleimide, n-o-chlorophenylmaleimide, 1-2-chlorophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chlorophenyl, n-2-chlorophenyl-maleimide, maleimide, n-o-chlorophenyl, n-o-chlorophenyl maleiimide
PubChem CID 14550
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)pirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N2C(=O)C=CC2=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chlorophenyl)maleimide
Punto de fusión 108.0°C to 109.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación