Learn More
Clorhidrato de N-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134312 25 g Frasco de vidrio 25 g
10651745 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7250-67-1 | C6H12ClN·HCl | 170.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-67-1
Fórmula molecular C6H12ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 170.08
Número MDL MFCD00012718
Clave InChI FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetil)pirrolidina;clorhidrato
SMILES C1CCN(C1)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 20, II, 4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.