Learn More
Clorhidrato de n-(2-cloroetil)morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10427100 100 g 100 g
10616872 5 g 5 g
10050850 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10427100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109201000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3647-69-6
Fórmula molecular C6H12ClNO·HCl
Peso molecular (g/mol) 186.08
Número MDL MFCD00012797
Clave InChI NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
Nombre IUPAC 4-(2-cloroetil)morfolina;clorhidrato
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182°C to 185°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (80°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino higroscópico