Learn More
Clorhidrato de N-(2-cloroetil)dibencilamina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10626630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626630 5 g Frasco de vidrio 5 g
10301190 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 55-43-6
Fórmula molecular C16H19Cl2N
Peso molecular (g/mol) 296.24
Número MDL MFCD00012518
Clave InChI LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
PubChem CID 5925
SMILES [H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 194°C
Color Blanco
Análisis elemental 63.2 to 66.5% C, 4.5 to 4.9% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3009
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de dibenzil(2-cloroetil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.