Learn More
N-(2-cloroetil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloroethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 6453-86-7 |
| Fórmula molecular | C8H10ClNO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| SMILES | ClCCNS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloroetil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 219.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0121 |