Learn More
N-(2-Cloroetilo)benzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11362416 10 g 10 g
11372416 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11362416
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06212.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26385-07-9 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26385-07-9
Fórmula molecular C9H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.635
Número MDL MFCD00000964
Clave InChI FYQJUYCGPLFWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-chloroethyl benzamide, benzamide, n-2-chloroethyl, acmc-1cb5c, 2-benzoylamino-ethyl chloride, fyqjuycgplfwqr-uhfffaoysa, n-2-chloroethyl benzamide 10g
PubChem CID 101439
Nombre IUPAC N-(2-cloroetilo)benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroethyl)benzamide
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1943939
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%