Learn More
Diclorhidrato de N-(2-cloroetil)-1,2-etanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| CAS | 5590-29-4 |
| Fórmula molecular | C4H13Cl3N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloroethyl)-Ethylenediamine Dihydrochloride, N1-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11ClN2.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4,6H2;1H |
| SMILES | FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O.FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O |
| Nombre IUPAC | N'-(2-cloroetil)etano-1,2-diamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.52 |