Learn More
N-(2-Clorobencil)-2-(2-tienil)etilamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30349463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349463 100 mg -
30354063 500 mg 500 miligramos
30353848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375190100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60612-23-9
Fórmula molecular C13 H14 Cl N S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 288.24
Sinónimo N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC N-[(2-clorofenil)metil]-2-tiofeno-2-iletanamina; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccccc1CNCCc2cccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNS.ClH/c14-13-6-2-1-4-11(13)10-15-8-7-12-5-3-9-16-12;/h1-6,9,15H,7-8,10H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0302