Learn More
N-(2-clorobencil)-2-(1H-indol-3-il)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(1H-indol-3-yl)ethanamine |
| CAS | 155503-32-5 |
| Fórmula molecular | C17H17N2Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17ClN2/c18-16-7-3-1-5-14(16)11-19-10-9-13-12-20-17-8-4-2-6-15(13)17/h1-8,12,19-20H,9-11H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CNCCc2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-[(2-clorofenil)metil]-2-(1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.108 |