Learn More
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress
Código de producto. 16463518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463518 10 mg 10 miligramos
16440869 1 mg 1 miligramo
16430496 20 mg 20 miligramos
16416247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101708
MedChemExpress N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea
CAS 97627-24-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClN3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 261.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.71
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation