Learn More
N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[(6-cloro-2-metil-4-pirimidinil)amino]-5-tiazolcarboxamida, TRC
Código de producto. 30366890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366890 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3692901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide
CAS 302964-08-5
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N5 O S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide, 2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2N5OS/c1-8-4-3-5-10(17)14(8)23-15(24)11-7-19-16(25-11)22-13-6-12(18)20-9(2)21-13/h3-7H,1-2H3,(H,23,24)(H,19,20,21,22)
SMILES Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(Cl)nc(C)n3)s2
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[(6-cloro-2-metilpirimidin-4-il)amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 394.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0218