Learn More
N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[[2-[(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolcarboxamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino)- 5-thiazolecarboxamide |
| CAS | 1025814-13-4 |
| Fórmula molecular | C20 H24 Cl N7 O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolecarboxamide, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24ClN7O2S/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)28-19(30)15-11-24-20(31-15)27-17-10-16(25-13(2)26-17)23-7-6-22-8-9-29/h3-5,10-11,22,29H,6-9H2,1-2H3,(H,28,30)(H2,23,24,25,26,27) |
| SMILES | Cc1nc(NCCNCCO)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 461.968 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.14 |