Learn More
N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[[2-[(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolcarboxamida, TRC
Código de producto. 30358234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Código de producto. Cantidad
30358234 2.5 mg
1 options
Código de producto. 30358234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5286202.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino)- 5-thiazolecarboxamide
CAS 1025814-13-4
Fórmula molecular C20 H24 Cl N7 O2 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolecarboxamide, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN7O2S/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)28-19(30)15-11-24-20(31-15)27-17-10-16(25-13(2)26-17)23-7-6-22-8-9-29/h3-5,10-11,22,29H,6-9H2,1-2H3,(H,28,30)(H2,23,24,25,26,27)
SMILES Cc1nc(NCCNCCO)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)n1
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 461.968
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.14