Learn More
N-[2-Cloro-5-(trifluorometil)fenil]tiourea, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11485896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485896 1 g 1 g
11495896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22248.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21714-35-2
Fórmula molecular C8H6ClF3N2S
Peso molecular (g/mol) 254.66
Número MDL MFCD00041155
Clave InChI GCEQZLQDKSFFEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl thiourea, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl thiourea, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylthiourea, amino 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008818, 1-2-chloro-5-trifluoromethylphenyl thiourea, 1-2-chloro-5-trifluoromethylphenyl-2-thiourea
PubChem CID 2736693
Nombre IUPAC [2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]tiourea
SMILES NC(=S)NC1=C(Cl)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto de fusión 140°C to 142°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2735893
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.66
Porcentaje de pureza 97%