Learn More
N-[(2-Cloro-5-tiazol)metil]-N'-nitroguanidina, TRC
Código de producto. 30138619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138619 500 mg 500 miligramos
30008892 250 mg 250 miligramos
30009293 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC597070500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135018-15-4
Fórmula molecular C5 H6 Cl N5 O2 S
Peso molecular (g/mol) 235.65
Sinónimo N-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-N'-nitroguanidine, CGA 265307, TZNG
Nombre IUPAC 1-[(2-cloro-1,3-tiozol-5-il)metil]-3-nitroguanidina
SMILES [O-][N+](=O)NC(=N)NCc1cnc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clothianidin-desmethyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6ClN5O2S/c6-4-8-1-3(14-4)2-9-5(7)10-11(12)13/h1H,2H2,(H3,7,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.9931