Learn More
N-(2-Cloro-4-pirimidinilo)-2,3-dimetil-2H-indazol-6-amina, TRC
Código de producto. 30134037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134037 10 g 10 g
30004360 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38008010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444731-74-2
Fórmula molecular C13 H12 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 273.7209
Sinónimo Pazopanib related, GW 790323X
Nombre IUPAC N-(2-cloropimidina-4-il)-2,3-dimetilindazol-6-amina
SMILES Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0781