Learn More
N-[2-Cloro-3-(dimetilamino)-2-profeno-1-ilideno]-N-metilmetaminio Hexafluorofosfato, TRC
Código de producto. 30368537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368537 1 g 1 g
30355535 10 g 10 g
30350508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2933251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 249561-98-6
Fórmula molecular C7 H14 Cl N2 . F6 P
Peso molecular (g/mol) 306.62
Sinónimo Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI)
Nombre IUPAC [2-cloro-3-(dimetilamino)prop-2-enilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0487