Learn More
N-(2-cloro-1-oxopropil)glicina, TRC
Código de producto. 30133360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133360 1 g 1 g
30137886 250 mg 250 miligramos
30011238 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5961501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85038-45-5
Fórmula molecular C5H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 165.57
Sinónimo N-(2-Chloropropionyl)glycine, Tiopronin Impuriy 1
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-cloropropanoilamino)acético
SMILES CC(Cl)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8ClNO3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0193