Learn More
Sal monopotásica de N-(2-carboxifenil)glicina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| CAS | 22979-96-0 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N O4 . K |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)amino]-, potassium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(carboxymethyl)-, monopotassium salt (8CI), N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4.K/c11-8(12)5-10-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14;/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].OC(=O)c1ccccc1NCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2-(2-carboxianilino)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.009 |