Learn More
N-(2-carboxi-2-hidroxicaproil)hidrazobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Carboxy-2-hydroxycaproyl)hydrazobenzene |
| CAS | 16860-42-7 |
| Fórmula molecular | C19H22N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butyltartronic Acid Mono(1,2-diphenylhydrazide), Butylhydroxypropanedioic Acid Mono(1,2-diphenylhydrazide), 2-Butyl-2-hydroxypropanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O4/c1-2-3-14-19(25,18(23)24)17(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,20,25H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCC(O)(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[anilino(fenil)carbamoil]-2-hidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 342.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.158 |