Learn More
N-(2-Butinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15470408 25 g 25 g
15460408 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15470408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53509.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113439-83-1
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD00160830
Clave InChI COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
Nombre IUPAC 2-but-2-inilisoindol-1,3-diona
SMILES CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Butynyl)phthalimide
Punto de fusión 219°C to 223°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%