Learn More
N-(2-Bromofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358225 5 g 5 g
11342437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10098.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 5391-30-0 | Molecular Formula: C7H7BrN2S | Molecular Weight: 231.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5391-30-0
Fórmula molecular C7H7BrN2S
Peso molecular (g/mol) 231.111
Número MDL MFCD00041146
Clave InChI QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
Nombre IUPAC (2-bromofenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)thiourea
Punto de fusión 124°C to 126°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2718427
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.12
Porcentaje de pureza 98%