Learn More
N-(2-Bromofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342437 1 g 1 g
11358225 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10098.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5391-30-0
Fórmula molecular C7H7BrN2S
Peso molecular (g/mol) 231.111
Número MDL MFCD00041146
Clave InChI QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
Nombre IUPAC (2-bromofenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)thiourea
Punto de fusión 124°C to 126°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2718427
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.12
Porcentaje de pureza 98%