Learn More
N-(2-Bromofenil)-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467198 250 mg 250 miligramos
15457198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60711.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99514-85-9
Fórmula molecular C13H9BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 321.13
Número MDL MFCD00475065
Clave InChI FRFOXBSTPQRRJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromophenyl-4-nitrobenzamide, cambridge id 5273912, 4-nitrobenzamide, n-2-bromophenyl, n-2-bromo-phenyl-4-nitro-benzamide, n-2-bromophenyl 4-nitrophenyl carboxamide
PubChem CID 2056203
Nombre IUPAC N-(2-bromofenil)-4-nitrobenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 2749484
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.13
Porcentaje de pureza 97%