Learn More
N-(2-Bromofenil)-4-clorobutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416308 250 mg 250 miligramos
15406308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59869.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27131-40-4
Fórmula molecular C10H11BrClNO
Peso molecular (g/mol) 276.558
Número MDL MFCD01337382
Clave InChI WIKLTDDDTXZFHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromophenyl-4-chlorobutanamide, n-2-bromophenyl-4-chlorobutyramide
PubChem CID 5176040
Nombre IUPAC N-(2-bromofenil)-4-clorobutanamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)CCCCl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)-4-chlorobutyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.56
Porcentaje de pureza 97%