Learn More
N-(2-bromoetil)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Bromoethyl)phthalimide |
| CAS | 574-98-1 |
| Fórmula molecular | C10H8BrNO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromoetil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9738 |