Learn More
N-(2-bromoetil)ftalimida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444793 25 g 25 g
11454793 100 g 100 g
11464793 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12164.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254.083 g/mol
N-(2-Bromoethyl)phthalimide is an intermediate used in organic synthesis. It can react with phenyl magnesium bromide to get 2-(2-bromo-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-(2-bromoetil)ftalimida es un intermediario utilizado en la síntesis orgánica. Puede reaccionar con el bromuro de fenil magnesio para obtener 2-(2-bromo-etil)-3-hidroxi-3-fenil-isoindolin-1-ona.
Solubilidad
Soluble en agua (224 mg/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-98-1
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.083
Número MDL MFCD00005902
Clave InChI CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (2-Bromoethyl)phthalimide
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 25 g
Beilstein 148736
Información de solubilidad Soluble in water (224mg/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.09
Porcentaje de pureza ≥98%