Learn More
N-(2-Bromoetil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646482 25 g Frasco de vidrio 25 g
10509990 100 g Frasco de vidrio 100 g
13468308 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106970250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-98-1
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.08
Número MDL MFCD00005902
Clave InChI CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Color De beige o rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21,461
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents ca.10g/l,hardly soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino