Learn More
N-(2-bromoetil-d4)ftalimida, TRC
Código de producto. 30332287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332287 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30332287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6839771G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Fórmula molecular C10 D4 H4 Br N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 258.105
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.999