Learn More
N-(2-bromoetil-d4)ftalimida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide |
| CAS | 1009307-39-4 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H4 Br N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4 H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.105 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256,999 g/mol |
| Mostrar más |