Learn More
N-(2-bromoetoxi)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Bromoethoxy)phthalimide |
| CAS | 5181-35-1 |
| Fórmula molecular | C10 H8 Br N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(2-Bromoethoxy)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8BrNO3/c11-5-6-15-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromoetoxi)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.9688 |