Learn More
N-(2-Bromo-6-fluorofenil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)urea |
| CAS | 1503129-12-1 |
| Fórmula molecular | C7H6BrFN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrFN2O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=O)Nc1c(F)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | (2-bromo-6-fluorofenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 233.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9648 |