Learn More
N-(2-Bromo-4-metilfenil)tiourea, 98 %
Código de producto. 11342617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342617 1 g 1 g
11352617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11774.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66644-79-9
Fórmula molecular C8H9BrN2S
Peso molecular (g/mol) 245.14
Número MDL MFCD00041147
Clave InChI QBTARKBNALVKLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromo-4-methylphenyl-2-thiourea, 2-bromo-4-methylphenyl thiourea, n-2-bromo-4-methylphenyl thiourea, 1-2-bromo-4-methylphenyl thiourea, 2-bromo-4-methylphenyl-thiourea, 2-bromo-4-methyl-phenyl-thiourea
PubChem CID 4011538
Nombre IUPAC (2-bromo-4-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC(Br)=C(NC(N)=S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromo-4-methylphenyl)thiourea
Punto de fusión 173°C to 176°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2719238
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.15
Porcentaje de pureza 98%