Learn More
N-(2-Boc-amino)etil maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Boc-amino)ethyl Maleimide |
| CAS | 134272-63-2 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[2-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-6-7-13-8(14)4-5-9(13)15/h4-5H,6-7H2,1-3H3,(H,12,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCN1C(=O)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2,5-dioxopirrol-1-il)etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.111 |