Learn More
N-[2-[bis(carboximetil)amino]etil]-N-nitroso-glicina, TRC
Código de producto. 30346329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346329 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30346329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB86796025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Fórmula molecular C8 H13 N3 O7
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMILES O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[carboximetil-[2-[carboximetil(nitroso)amino]etil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 263.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0753