Learn More
N-[2-[bis(carboximetil)amino]etil]-N-nitroso-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine |
| CAS | 862542-34-5 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carboximetil-[2-[carboximetil(nitroso)amino]etil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 263.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0753 |